Läs mer
Grant Instruments™ Digital torr blockvärmare och kylare. -3 °C till +150 °C, Storbritannien
Produktkod. 17755009
Change view
Antal block:
2
Produktkod. Antal block
17755009 2
1 options
Produktkod. 17755009 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer CH3150 UK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20480.00 SEK
    18504.27 SEK / Paket med 1
    Save 1975.73 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Grant-bio CH3-150 Combitherm-2 torrblockvärmekylsystem är speciellt utformat för att termostabilisera material vid temperaturer från– °3 C till +°150 C enligt analysmetoder.
Grant-bio CH3-150 Combitherm-2 torrblockvärmekylsystem är speciellt utformat för att termostabilisera material vid temperaturer från– °3 C till +°150 C enligt analysmetoder.
  • Stabilitet:± 0,1 ºC
  • Oberoende reglerade värme- och kylblock i samma enhet
  • Digital timer med ljudlarm: 1 min till 99 h 59 min (ökning 1 min)
  • Användarjusterbara program (temperatur och tid): 16 (uppvärmning) + 16 (kylning)
  • Digital temperaturkontroll för optimal precision
  • Temperaturkalibreringsfunktion
  • Skyddslock
CH3-150 har sju utbytbara block tillgängliga. Anpassade block tillgängliga på begäran.
Användningsområden:
Livsvetenskap– lagring av restriktionsenzymer, nicktranslation, ligeringsreaktioner, restriktionsdigerering, proteinsolubilisering för PAGE, varminkubation av mikrocentrifugrör för hybridisering, enzymreaktioner och deaktiveringar
Klinisk– kylning av blodprover innan koagulationstestning. acylkarnitinderivatisering, MRSA- och PBP2-latextestning, värmespolning/media som används vid äggåtervinning, fertilitet för att hålla provrören vid rätt temperatur under ägguppsamlingen
Inkubering av prover vid inställda temperaturer, värmeblock för kokning av lösningar i rör
Life-science-cellsmältning, DNA/RNA-extraktion, eftersekvensering PCT sanering-torka steg, koka in vitro DNA RNA/proteinprover, inkubera in vitro reaktioner/digestioner, extraktion av DNA för realtids PCR analys, denaturerande nukleinsyra och proteinprover
Industriell– rötning av miljöprover för kemisk syrebehovsanalys, jordrötning, upprätthållande av temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Digital torr blockvärmare och kylare
Håller Block B2-50, B10-13, B10-16, B5-29, B6-25, B18-12 och B23-1.5
Pluggtyp UK
Temperaturområde (metriskt) -3 °C till +20 °C
Typ Digital torrblocksvärmare och kylare
Visa Ja
Antal block 2
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Timer 1 min. till 99 timmar 59 min. (1 min. steg)
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 43 cm
Bredd (metrisk) 295 mm
Höjd (metrisk) 35 cm
Djup (metriskt) 285 mm
Fraktvikt (metrisk) 7 kg
Vikt (metrisk) 5.6 kg
Spänning 230 V
Wattal 430 W
Amperage 1,8 A