Läs mer
Heidolph™ Sensor i rostfritt stål för EKT Hei-Con magnetomrörare
Produktkod. 10019070 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Modell:
EKT Hei-Con
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
10019070 EKT Hei-Con Varje
1 options
Produktkod. 10019070 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5098800000
Beräknad leverans: 19-11-2026
Sensor i rostfritt stål för användning med EKT Hei-Con magnetomrörare.
  • För användning med EKT Hei-Con magnetomrörare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 1400 r/min
Visa Digital
Diameter (engelska) 0,1 tum.
Diameter (metrisk) 3.5 mm
Höjd (engelska) 8,3 tum
Höjd (metrisk) 210 mm
För användning med (utrustning) Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
Inkluderar Kabel och temperatursensor i rostfritt stål
Modell EKT Hei-Con
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +350 °C
Typ Kontakta Termometer Omrörare