Läs mer
Brannan™ Digital kyl- eller frystermometer med kalibreringscertifikat
Produktkod. 17893098
Kalibrerad:
3-punkts UKAS
3-punkts spårbar
Produktkod. 17893098
Brand: Brannan™ 22/400/3 + 49/503/0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital kyl- eller frystermometer med larm och LED-ljus. Komplett med spårbar kalibrering.
  • Termometer med hög noggrannhet
  • Visar kyl- eller frystemperatur och rumstemperatur samtidigt
  • Larmljud och lysdioder blinkar om kyl- eller frystemperaturen faller utanför säkra zoner
  • Temperaturområde -50 till +70 °C
  • 1 m kabel med sugkopp
  • Självhäftande dyna för fixering på apparaten
  • Magnetisk fixtur på baksidan av termometern
Specifikationer
Kalibreringspunkter -40 °C, 0 °C, 60 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Inkluderar Sond och sugkudde
Längd (metrisk) 13.5 cm
Material Plast
Sondtyp 1 m kabel och sugkopp
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) +70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad 3-punkts UKAS
För användning med (utrustning) Kyl eller frys
Batterityp 1 x AAA
Noggrannhet ±1 °C mellan 0 och 40 °C, annars± 2 °C
Indelning 0,1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Visa LCD
Bredd (metrisk) 2.6 cm