Läs mer
Brannan™ Digital kyltermometer med larm
Produktkod. 13059202
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
13059202 -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 13059202 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 22/400/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.66 SEK
    166.02 SEK / Paket med 1
    Save 84.64 SEK
    33% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Larmar ett larm och blinkar LED-lampor i 5 sekunder varje minut när temperaturen går utanför säkerhetszonen. Brannan™ Digital kyltermometer med larm inkluderar 1 m sondkabel och sugkudde.
Visar digital temperatur på din kyl eller frys. Larmljud och LED-lampor blinkar i 5 sekunder varje minut när temperaturen går utanför säkerhetszonen.
  • Växla mellan° C och° F
  • Inkluderar 1 m sondkabel och sugkudde
  • Batterier ingår
Specifikationer
Djup (metriskt) 20 mm
Mått (L x B x H) 135 x 26 mm
Visa mått 58 x 12 mm
Längd (metrisk) 135 mm
Längd (metrisk) sond 1 m
Vikt (metrisk) 57 g
Produkttyp Digital kyltermometer
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Noggrannhet ±1 mellan 0 och 40 °C annars± 2 °C
Indelning 0,1 °C
Bredd (metrisk) 26 mm