Läs mer
Masterflex™ Digitalt växelpumpsystem
Produktkod. 15344158 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Max. Flödeshastighet:
939,6 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15344158 939,6 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15344158 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7401452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59550.00 SEK
    46754.15 SEK / Paket med 1
    Save 12795.85 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Kalibrerings-, kopierings- och dispenseringsfunktioner ger exakt, pulslös dosering och dispensering. Cole-Parmer™ Digitala växelpumpsystem manövreras enkelt från den intuitiva, flerspråkiga LCD-frontpanelen eller valfri fotkontakt 07523-92 för handsfree-på/av-kontroll.
  • Se pumpens prestanda kontinuerligt
  • Hämta deplacement- och flödesvärden efter pumphuvudstorlek
  • Grafisk LCD visar fyra driftlägen
  • IP33-klassificering säkerställer stänk- och dammbeständighet skyddar interna komponenter från skador
  • System levererar pulsfritt flöde i kombination med Micropump™ A-monterad huvud
  • Fjärrkontroll via DB25 honkontakt på frekvensomriktaren
  • Inkluderar: 6 fot. (1,8m) sladd med IEC 320/CEE22-uttag och landsspecifik stickpropp/sladd
  • Servicesatser 07144-42 och 74012-52 inkluderar: kugghjul, sugsko, axeltätningar och fjädrar
  • Servicesats 74012-22 innehåller: växlar, bussningar och tätning
Specifikationer
Max. Flödeshastighet 939,6 ml/min.
Max. Tryck (ventiler) 20,68 bar
Min. Flödeshastighet 0,261 ml/varv
Temperaturområde Max drifttemperatur: 60 °C
Våta delar Kropp: 316 SS; Kugghjul: PEEK; Tätningar: Viton
Spänning 90 till 260 VAC