Läs mer
Fisherbrand™ 120 - Digital värmecirkulationsomrörare för allmänna ändamål med integrerad pump och bad i rostfritt stål
Produktkod. 17235566 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
15 °C till 120 °C
5 °C till 120 °C
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Temperaturområde
17235566 12 l 360 x 330 x 395 mm 5 °C till 120 °C
17275566 5 l 330 x 180 x 395 mm 15 °C till 120 °C
17245566 18 l 540 x 330 x 395 mm 5 °C till 120 °C
17255566 26 l 540 x 330 x 405 mm 5 °C till 120 °C
17265566 38 l 730 x 333 x 450 mm 5 °C till 120 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17235566
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Mångsidig cirkulator och tank i mellanklassen med omfattande specifikationer för att passa de flesta applikationer för precisionstemperaturkontroll.
Innehåller intelligent kontroll Optimisation TM (ICO) för adaptiv intelligent PID-temperaturkontroll.
  • Stabilitet:± 0,05 °C
  • Tydlig, ljusstark 4-siffrig LED-display
  • Enkelt, intuitivt användargränssnitt med ratt och två funktionsknappar
  • Modell tillgänglig med eller utan T-klämma
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Justerbar övertemperaturskydd
  • 2-punkts användarkalibrering
  • Visuellt larm
  • Inbyggd pump för extern cirkulation
  • Tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet -15 °C (med doppningskylare)
Flödeshastighet 16 l/min.
Temperaturområde 5 °C till 120 °C
Typ Värmecirkulator med öppet bad
Extern cirkulation Ja
Inkluderar 12 L tank i rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 210 mbar
Mått (L x B x H) 360 x 330 x 395 mm
Spänning 220/240 V