Läs mer
Fisherbrand™ 120 - Digital värmecirkulationsomrörare för allmänna ändamål med integrerad pump och bad i rostfritt stål
Produktkod. 17255566 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
15 °C till 120 °C
5 °C till 120 °C
Produktkod. 17255566
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidig cirkulator och tank i mellanklassen med omfattande specifikationer för att passa de flesta applikationer för precisionstemperaturkontroll.
Innehåller intelligent kontroll Optimisation TM (ICO) för adaptiv intelligent PID-temperaturkontroll.
  • Stabilitet:± 0,05 °C
  • Tydlig, ljusstark 4-siffrig LED-display
  • Enkelt, intuitivt användargränssnitt med ratt och två funktionsknappar
  • Modell tillgänglig med eller utan T-klämma
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Justerbar övertemperaturskydd
  • 2-punkts användarkalibrering
  • Visuellt larm
  • Inbyggd pump för extern cirkulation
  • Tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 26 l
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet -15 °C (med doppningskylare)
Flödeshastighet 16 l/min.
Temperaturområde 5 °C till 120 °C
Typ Värmecirkulator med öppet bad
Extern cirkulation Ja
Inkluderar 26 L tank i rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 210 mbar
Mått (L x B x H) 540 x 330 x 405 mm
Spänning 220/240 V