Läs mer
Grant Instruments™ T100-serien digitalt uppvärmt cirkulationsbad, tank i rostfritt stål
Produktkod. 12757809
Kapacitet (metrisk):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Mått (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
0 °C till 100 °C
Ambient +15° till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12757809
Brand: Grant Instruments™ T100ST5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomimodell med digital termostatstyrenhet och rostfri tank för enkla applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll.
  • Stabilitet± 0,05 ºC.
  • Tydlig, ljus 4-siffrig LED-display
  • Enkelt, intuitivt användargränssnitt: ratt och två funktionsknappar.
  • Modell tillgänglig med/utan klämma (T-Clamp)
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Fast övertemperatur
  • 2-punkts användarkalibrering
  • Visuellt larm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Temperaturområde Ambient +15° till 100 °C
Extern cirkulation Nej
Material Tank i rostfritt stål
Mått (L x B x H) 330 x 180 x 395 mm
Spänning 120/230 V