Läs mer
Grant Instruments™ T100-serien digitalt uppvärmt cirkulationsbad, tank i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Mått (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
0 °C till 100 °C
Ambient +15° till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stabilitet± 0,05 ºC.
- Tydlig, ljus 4-siffrig LED-display
- Enkelt, intuitivt användargränssnitt: ratt och två funktionsknappar.
- Modell tillgänglig med/utan klämma (T-Clamp)
- Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
- Fast övertemperatur
- 2-punkts användarkalibrering
- Visuellt larm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 38 L |
| Temperaturområde | 0 °C till 100 °C |
| Extern cirkulation | Nej |
| Material | Tank i rostfritt stål |
| Mått (L x B x H) | 730 x 333 x 450 mm |
| Spänning | 120/230 V |