Läs mer
Grant Instruments™ TC120-serien digitalt uppvärmt cirkulationsbad, tank i rostfritt stål
Produktkod. 12327637
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12327637 5 l 330 x 180 x 395 mm Varje
12717829 18 l 540 x 330 x 395 mm Varje
12727829 26 l 540 x 330 x 405 mm Varje
12737829 38 l 730 x 333 x 450 mm Varje
12707829 12 l 360 x 330 x 395 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12327637 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer TC120ST5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23079.00 SEK
    19607.41 SEK / Paket med 1
    Save 3471.59 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Mångsidig medelklassig Optima uppvärmd cirkulator och tank i rostfritt stål med omfattande specifikationer som passar de flesta tillämpningar för precis temperaturkontroll. ​
  • Stabilitet± 0,05 ºC.
  • Tydlig, ljus 4-siffrig LED-display
  • Enkelt, intuitivt användargränssnitt: ratt och två funktionsknappar.
  • Modell tillgänglig med/utan klämma (TClamp)
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Fast övertemperatur
  • 2-punkts användarkalibrering
  • Visuellt larm
  • Inbyggd pump för extern cirkulation
  • Visuellt larm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 l
Flödeshastighet 16 l/min.
Temperaturområde 0 °C till 120 °C
Extern cirkulation Ja
Material Tank i rostfritt stål
Max. Tryck 210 mbar
Mått (L x B x H) 330 x 180 x 395 mm
Spänning 120/230 V