Läs mer
Grant Instruments™ TC120-serien digitalt uppvärmt cirkulationsbad, tank i rostfritt stål
Beskrivning
- Stabilitet± 0,05 ºC.
- Tydlig, ljus 4-siffrig LED-display
- Enkelt, intuitivt användargränssnitt: ratt och två funktionsknappar.
- Modell tillgänglig med/utan klämma (TClamp)
- Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
- Fast övertemperatur
- 2-punkts användarkalibrering
- Visuellt larm
- Inbyggd pump för extern cirkulation
- Visuellt larm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Flödeshastighet | 16 l/min. |
| Temperaturområde | 0 °C till 120 °C |
| Extern cirkulation | Ja |
| Material | Tank i rostfritt stål |
| Max. Tryck | 210 mbar |
| Mått (L x B x H) | 360 x 330 x 395 mm |
| Spänning | 120/230 V |