Läs mer
Stuart™ Digitala värmebad
Produktkod. 15769704
Change view
Temperatur (metrisk) Max:
180 °C
90 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk) Max unitSize
15769704 180 °C Varje
15775653 90 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15769704 Leverantör Stuart™ Leverantörsnummer 1634065
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stuart™ Digitala värmebad kan paras ihop med Stuart™ Roterande förångare för maximal effektivitet och minsta fotavtryck
  • Tydlig LED digital display visar aktuell/inställd badtemperatur
  • Det mindre 90 °C-badet har en skål i 304 rostfritt stål som är lämplig för applikationer med låg kokpunkt
  • Det större °180 C- badet har en aluminiumskål med PTFE-beläggning och kan användas med både vatten och olja, perfekt för vätskor med högre kokpunkt
  • Exakt digital temperaturvisning
  • Korrosionsbeständig skål
  • Lätt att rengöra
  • Integrerat bärhandtag
  • Cool-touch yttre hölje
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
För användning med (utrustning) Stuart™ Roterande förångare
Visa Digital
För användning med (applikation) Vätskor med hög kokpunkt
Håller Vatten och olja
Inkluderar Cool Touch Ytterfodral, integrerat bärhandtag
Material Aluminiumskål, PTFE-beläggning
Energiförbrukning 230 VAC, 50 Hz
Temperatur (metrisk) Max 180 °C