Läs mer
Stuart™ Digitala värmebad
Produktkod. p-7184898
Temperatur (metrisk) Max:
180 °C
90 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15775653
Brand: Stuart™ 1634064
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Stuart™ Digitala värmebad kan paras ihop med Stuart™ Roterande förångare för maximal effektivitet och minsta fotavtryck
  • Tydlig LED digital display visar aktuell/inställd badtemperatur
  • Det mindre 90 °C-badet har en skål i 304 rostfritt stål som är lämplig för applikationer med låg kokpunkt
  • Det större °180 C- badet har en aluminiumskål med PTFE-beläggning och kan användas med både vatten och olja, perfekt för vätskor med högre kokpunkt
  • Exakt digital temperaturvisning
  • Korrosionsbeständig skål
  • Lätt att rengöra
  • Integrerat bärhandtag
  • Cool-touch yttre hölje
Spécification
Kapacitet (metrisk) 4.3 L
För användning med (utrustning) Stuart™ Roterande förångare
Visa Digital
För användning med (applikation) Low-Boiling Point Applications
Håller Water
Inkluderar Cool Touch Ytterfodral, integrerat bärhandtag
Material 304 Stainless Steel Bowl
Energiförbrukning 230 VAC, 50 Hz
Temperatur (metrisk) Max 90 °C
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis