Läs mer
Fisherbrand™ 150 - Avancerad uppvärmd cirkulator och omrörningsbad med integrerad pump
Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
220/240 V
Beskrivning
- Ger idealisk prestanda för rutinmässiga och sofistikerade applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll upp till maximalt 150 °C.
- Modell tillgänglig med eller utan T-klämma för oberoende användning av praktiskt taget alla vertikala tankar.
- Stabilitet:± 0,01 °C / enhetlighet:± 0,05 °C
- Kraftfull integrerad pump för extern vätskecirkulation
- Stor, ljus färgskärm med ett urval av 5 språk
- Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
- Justerbar övertemperaturutskärning
- 5-punkts användarkalibrering
- Lätt att programmera via gränssnitt eller på distans via PC / Laptop med användarprogramvara
- Valfri fjärrsond
- Andra tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kommunikationer | Digital |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | -15 °C (med doppningskylare) |
| Flödeshastighet | 18 l/min. |
| Temperaturområde | -50 °C till +150 °C |
| Typ | Värmecirkulator |
| Visa | Fullfärg QVGA TFT |
| Extern cirkulation | Ja |
| Max. Tryck | 310 mbar |
| Temperaturförinställningar | 3 förinställningar |
| Visa mer |