Läs mer
Thermo Scientific™ Digital uppvärmande och skakande torrbad
Produktkod. 15298844 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Produktkod. Elektriska krav
15298844 230 V, 50/60 Hz
1 options
Produktkod. 15298844 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88880028
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Öka labbets mångsidighet med vårt digitala uppvärmande och skakande torrbad, som kan användas som torrbad, skakapparat eller båda.
Öka labbets mångsidighet med Thermo Scientific™ digitala uppvärmande och skakande torrbad, som kan användas som torrbad, skakapparat eller båda. PID-kontroll säkerställer konsekventa skakresultat och exakt temperaturkontroll. Torrbadet har en lågprofilsdesign och två typer av timinglägen.
PID-kontroll säkerställer konsekventa skakresultat och exakt temperaturkontroll.
  • Hastighetsområde från 150 till 1500 rpm (blockberoende)
  • Programlagring:
    • 10 program, upp till 10 steg per program
    • Intervallskakningsfunktion tillåter skakning och icke-skakning i samma program
  • Två typer av timinglägen:
    • Starta först efter att temperaturen når önskat börvärde
    • Starta omedelbart efter att timern är inställd
  • Låg profildesign
  • Lättbytta block i flera storlekar för maximal flexibilitet
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Feedbackkontroll PID
Kapacitet (metrisk) 0.5, 1.5, 50 mL
Belysning LED
Antal platser 96
Pluggtyp Sladdset m/diverse pluggar
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5° till 100 °C
Typ Skakapparat, plattform
Visa Digital
Antal block Ingår ej; köps separat
Hastighet 150 till 1 500 rpm (96-brunnsblock); 150 till 1 200 rpm (0,5 ml, 1,5 ml och 50 ml rörblock)
Temperaturnoggrannhet 0,5 °C (0,9 °F) vid 80 °C
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) 13,1 x 10,9 x 6,7 tum (334 x 276 x 170 mm)
Diameter (metrisk) bana 2 mm
Fraktvikt (engelska) 18.3 lb.
Fraktvikt (metrisk) 8.3 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.