Specifikationer
| Bana | 4,9 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 1.1 kg |
| Hastighetsintervall | På-läge: 300 till 2500 rpm, Touch-läge: 300 till 3500 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Produkttyp | Vortex-mixer |
| Inkluderar | Universalhållare för att hålla skumrörinsatser, universalkåpa, skuminsats för (38) 1,5 - 2mL mikrorör och kopphuvud |