Läs mer
Fisherbrand™ Digital Hygrometer med termometer
Produktkod. 10840891 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
10840891 Digital Varje
1 options
Produktkod. 10840891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 SEK
    660.17 SEK / Paket med 1
    Save 89.83 SEK
    11% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna hydrometer för tillförlitlig service även i tuffaste miljöer. Digital Hygrometer med termometer visar samtidigt både temperatur och relativ luftfuktighet.
  • Levereras med spårbart certifikat
  • Temperatur: 0 till 50 °C
  • RH: 25 till 95 %
Specifikationer
Typ Digital termohygrometer
Fuktighetsområde 25 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Visningstyp Digital
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F