Läs mer
IKA™ Magnetisk omrörare
Produktkod. 10002954 Handla allt IKA Produkter
Change view
Modell:
C-MAG MS 10
C-MAG MS 4
Kapacitet:
5 l
15 l
Toppplattans yta (metrisk):
100 x 100 mm
260 x 260 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Kapacitet Toppplattans yta (metrisk) Förpackningsstorlek
10002954 C-MAG MS 10 15 l 260 x 260 mm Varje
10706605 C-MAG MS 4 5 l 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10002954 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003582600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11434.00 SEK
    10961.01 SEK / Paket med 1
    Save 472.99 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Rör om utan uppvärmning. IKA™ Magnetisk omrörare har en keramisk platta som är kemiskt resistent mot syror, baser och lösningsmedel.
  • Magnetomrörare utan uppvärmning
  • Keramisk uppställningsplatta ger utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Kraftfull motor för omrörningsmängder på upp till 15L (H 2 O)
  • Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
  • Hastighetsområde: 100 till 1500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 100 till 1500 r/min
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Keramisk
Kapacitet 15 l
Spänning 230 V
Wattal 15/1.5 w
Mått (L x B x H) 415 x 300 x 105 mm
Höjd (metrisk) 105 mm
Längd (metrisk) 415 mm
Toppplattans längd (metrisk) 260 mm
Toppplattans yta (metrisk) 260 x 260 mm
Toppplattans bredd (metrisk) 260 mm
Bredd (metrisk) 300 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Modell C-MAG MS 10
Hastighetskontroll Skala 0 till 6
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (metrisk) 6 kg