Läs mer
IKA™ Digital magnetisk kokplattaomrörare, 50 °C till 500 C, °Keramik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12693156 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta unitSize
12693156 Keramisk Varje
1 options
Produktkod. 12693156 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0004240200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörningsområde: 100 till 1500 rpm, form: fyrkantig, storlek: 100 x 100 mm
  • Ger utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Kraftfull motor för omrörningsmängder på upp till 15 l (H2O )
  • Samtidig digital visning av mål- och faktiska temperaturer via LCD-display
  • Direktanslutning för en PT 1000 temperatursensor möjliggör exakt temperaturkontroll (ingår i leveransen)
  • Reglernoggrannhet i medium +/- 0,5 K (i kombination med PT 1000)
  • Visning av aktuellt temperaturvärde i medium med 0,1 K upplösning vid användning av PT 1000 temperaturgivare
  • 3 driftlägen att välja (standard, säker, justeringsskydd)
  • Fast säkerhetskrets på 550° C
  • Hot Top-indikator - varning för het yta för att förhindra brännskador
  • Digital visning av felkod
  • Förhöjd kontrollpanel för skydd mot läckande vätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 100/120/230 V
Säkerhetsfunktioner Fast säkerhetskrets på 550 °C
Elektriska krav 230/120/100V, 50/60Hz
Modell C-MAG HS 4
Storlek 100 x 100 mm
Höjd (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) 50 °C till 500 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 150 mm
Längd (metrisk) 260 mm
Wattal 270 W
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 5 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 24 månader
Mått (L x B x H) 260 x 150 x 105 mm
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Visa LCD