Läs mer
Cole-Parmer™ Digital Manometer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE Compliance |
| För användning med (applikation) | Measures positive, negative and differential pressures |
| Storlek (metrisk) passform | Dual 3.17 mm NPT(F) |
| Noggrannhet | ±0.5% Full-scale at 60 to 78°F; ±1.5% Full-scale from 32 to 60°F and 78 to 104 |
| Visningstyp | LCD |
| Tryckområde | 30 psi |
| Produkttyp | Digital Manometer |