Läs mer
Brannan™ Digital Maximum Minimum Termometer
Produktkod. 13039332
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
13039332 -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 13039332 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 12/412/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 SEK
    238.29 SEK / Paket med 1
    Save 51.71 SEK
    17% Av
I lager
Visar maximala och lägsta värden för inomhus- och utomhustemperatur. Brannan ™Digital Maximum Minimum Thermometer har en dubbel max- och minimuminspelningsfunktion och kan visas i° C eller° F. Två AAA-batterier medföljer med stativ och 2,5 m sondkabel.
Digital max min termometer med två displayer för inomhus- och utomhustemperaturavläsning. Varje display har en maximal och minsta inspelningsmöjlighet och kan visas i° C eller° F.
  • Inkluderar stativ och 2,5 m kabel för sonden.
  • Dubbel display med maximal/minimum minnesfunktion.
  • Inkluderar 2 x AAA-batterier
Specifikationer
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Noggrannhet
  • +/-2 °C mellan -20 och 0 °C
  • +/-1 °C mellan 0 och +50 °C
  • +/-2 °C mellan +50 och +70 °C
  • Annars +/-3 °C
Indelning 0,1 °C