Läs mer
Scientific Industries Digital MicroPlate Genie Pulse
Produktkod. 16687652 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Håller:
1 Standard SBS Mikroplatta
4 standard SBS-mikroplattor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
16687652 1 Standard SBS Mikroplatta
16697662 4 standard SBS-mikroplattor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16687652 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SI0403A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En digital mikroplattblandare idealisk för applikationer som blandning av små volymer, PCR-förberedelser, digestioner samt cellstörningar.
  • Exklusiv exakt virvelomloppsbana garanterar verklig virvelverkan i varje brunn på mikroplattan, hela tiden
  • Noggrann hastighet och tidskontroll garanterar enastående tillförlitlighet och blandningskonsistens
  • Aggressiv Vortexing med fullständig och enhetlig blandning även i plattor med 384 brunnar
  • 1,0 mm omloppsbana för noggrann blandning oavsett provets viskositet
  • Intuitiv LCD-skärm enkel att använda och fullt programmerbar för hastighet och tid
  • Unikt ventilationssystem skyddar mikroplattorna från oönskad värme
  • Fläkten (placerad i botten av enheten) riktar luft nedåt och ut ur enheten
  • Accepterar de flesta standardmikroplattor, även PCR-plattor med tillgängligt kit
  • Multi- MicroPlate-modell ger blandningsfunktion med upp till 4 mikroplattor, eller 8 med tillbehörsfack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 1 mm
Hastighetsintervall 500 till 2850 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 38 °C
Wattal 115 W
Amperage 0,5 A
Håller 1 Standard SBS Mikroplatta
Produkttyp Digital MicroPlate Genie Pulse
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 6,5 tum.
Djup (metriskt) 165 mm
Mått (L x B x H) 6,5 x 6,5 x 6,5 tum.
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 165 mm
Längd (engelska) 6,5 tum.
Längd (metrisk) 165 mm
Bredd (engelska) 6,5 tum.
Bredd (metrisk) 165 mm
Fraktvikt (engelska) 7 lb.
Fraktvikt (metrisk) 3.2 kg
Vikt (engelska) 6.1 lb.
Vikt (metrisk) 2.75 kg
Controllertyp Digital knappsats med digital hastighet och tidsvisning
Visa Digital hastighet och tid
För användning med (utrustning) Mikroplattor
Inkluderar Silikonmatta
Motortyp Skuggad stolpe
Antal positioner 1
Driftsvillkor Anslut nätsladden till ett korrekt jordat eluttag
Plattform stil Enkel mikroplatta
Timerintervall 0 till 99 min., Kontinuerlig