Läs mer
Scientific Industries Digital MicroPlate Genie Pulse
Produktkod. 12693115
Change view
Håller:
1 mikroplatta
Plattform stil:
Enkel mikroplattahållare
Mått (L x B x H):
16,5 x 16,5 x 16,5 cm (6,5 x 6,5 x 6,5 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Plattform stil Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12693115 1 mikroplatta Enkel mikroplattahållare 16,5 x 16,5 x 16,5 cm (6,5 x 6,5 x 6,5 tum) Varje
1 options
Produktkod. 12693115 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041395
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Digital MicroPlate Genie Pulse erbjuder exakt hastighetskontroll och sann pulserande handling för en mer slumpmässig rörelse, vilket resulterar i grundlig blandning.
  • Aggressiv blandningshastighet för fullständig och enhetlig blandning i alla mikroplattformat
  • Liten virvelbana på 1,0 mm för noggrann blandning, oavsett provets viskositet, även i 384-brunnars plattor
  • Hastighet och omloppsbana kombineras för att erbjuda verklig virvelverkan i varje brunn på en mikroplatta Acceptera hållare för PCR-plattor med tillbehörssats (säljs separat)
  • Programmerbar pulstid mellan 0 och 99 minuter
  • Funktionell i kylrum och inkubatorer för temperaturkänsliga applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 1,0 mm dia.
Bärande kapacitet (metrisk) 0.5 kg
Hastighetsintervall 500 till 2850 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 38 °C
Amperage 0,5 A
Håller 1 mikroplatta
Produkttyp Microplate Shaker
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU-kontakt
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 100 °F
Frekvens 50 Hz
Mått (L x B x H) 16,5 x 16,5 x 16,5 cm (6,5 x 6,5 x 6,5 tum)
Längd (engelska) Plattform 6,5 tum.
Längd (metrisk) plattform 165 mm
Bredd (engelska) Plattform 6,5 tum.
Bredd (metrisk) Plattform 165 mm
Fraktvikt (engelska) 7 lb.
Fraktvikt (metrisk) 3.2 kg
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 3 kg
Controllertyp Digital
Modell Digital MicroPlate Genie Pulse
Visa LCD
Fuktighetsområde 95%
Inkluderar Mikroplattblandare, matt
Motortyp Skuggad stolpe
Plattform stil Enkel mikroplattahållare
Timerintervall 0 till 99 min. eller kontinuerligt