Läs mer
Thermo Scientific™ Digitala skakapparater för mikroplattor
Produktkod. 16514622 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Spänning:
230 V
Produktkod. Pluggtyp Spänning
16514622 EU, Storbritannien, CN-kontakt 230 V
1 options
Produktkod. 16514622 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882006
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Standardpaketet innehåller standardplattform med 6 klämmor 88882115 installerade (storlek för 4 mikroplattor)
Få exakt och effektiv provblandning
Stabil och exakt skakning av mikroplattor med standard och utökad plattform som kan skaka maximalt sex mikroplattor vid ett tillfälle.
  • Digital visning av hastighet och tid
  • Hastighetsområde: 150– 1200 rpm
  • Exakt hastighetskontroll:
  • ±1 % av inställd hastighet upp till 299 rpm
  • ±2 % 300 till 1200 rpm
  • Omloppsdiameter: 2,5 mm
  • Max belastning upp till 4 kg
  • Timerläge: upp till 99h 59min
  • Stor plattform som tillval används för 6 mikroplattor
  • Valfria rörställ används för 1,5 ml, 15 ml och 50 ml rör
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Certifikat
cCSAus, CE, RoHS
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 2.5 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 1 kg vid 1200 rpm, 4 kg vid≤ 400 rpm
Hastighetskontroll noggrannhet 1 rpm
Hastighetsintervall 150 till 1200 rpm
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Amperage 72 VA
Produkttyp Digital skakapparat för mikroplattor
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE, RoHS
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 104 °F
Frekvens 50/60 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Mått (D x B x H) Inredning 383 x 260 x 145 mm (15,1 x 10,2 x 5,7 tum)
Mått (LxB) Plattform 275 x 235 mm (10,8 x 9,3 tum)
Mått (L x B x H) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 tum)
Längd (engelska) Plattform 10,8 tum
Längd (metrisk) plattform 275 mm
Bredd (engelska) Plattform 9,3 tum
Bredd (metrisk) Plattform 235 mm
Fraktvikt (engelska) 33 lb.
Fraktvikt (metrisk) 15 kg / 33 lbs
Vikt (engelska) 28.2 lb.
Vikt (metrisk) 12.8 kg
Controllertyp LED
Modell Digital skakapparat för mikroplattor
Visa LED
För användning med (utrustning) Vagga, rotator, mixer
Fuktighetsområde 20 till 80 %
Plattform stil Bricka
Timerintervall 1 min. till 99:59 timmar.