Läs mer
Ohaus™ Digital Microplate Vortex Mixer VXMPDG
Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
3.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De OHAUS Digital Microplate Vortex Mixer är idealisk för applikationer som kräver repeterbara resultat
- Designad för att skaka mikroplattor eller rör
- Mixern har styrplatta och LED-skärmar för exakta hastighets- (rpm) och tid (minuter och sekunder) resultat
- Mikroprocessorkontroll bibehåller inställd hastighet för stark, konsekvent blandning
- Timern visar förfluten tid eller, när den programmeras till en användardefinierad tidsgräns, stängs enheten av när tiden når noll
- Välj mellan två driftsätt: 'Touch'-läge som aktiverar blandning när kopphuvudet är nedtryckt, eller 'På'-läge när du använder mikroplattans tillbehör för kontinuerlig drift
- Designad för kontinuerlig drift
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 3.5 mm |
| Hastighetsintervall | På-läge: 300 till 2500 rpm, Touch-läge: 300 till 3500 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,13 A |
| Amperage | 0,13 A |
| Håller | Mikroplattor |
| Produkttyp | Microplate Vortex Mixer |
| Pluggtyp | EU-kontakt |
| Mått (L x B) | 26.70 x 13.70 cm |
| Höjd (engelska) | 4,50 tum. |
| Höjd (metrisk) | 11.4 cm |
| Visa mer |