Läs mer
Gilson™ Digital miniinkubator
Produktkod. 16368611 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur +15 °C till 60 °C
Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C
Pluggtyp:
EU
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Pluggtyp
16368611 Omgivningstemperatur +15 °C till 60 °C EU
16348611 Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16368611 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 36110850
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Digital Mini Incubator med inbyggd digital temperaturkontroll, så att du kan ställa in den interna temperaturen exakt utan en extern termometer. Två modeller finns tillgängliga för endast uppvärmning eller uppvärmning och kylning, båda med små fotavtryck som rymmer stora flaskor.
  • Digital Mini Incubator använder digitala temperaturkontroller för att ställa in och övervaka den interna kammartemperaturen med förbättrad noggrannhet jämfört med externa termometrar och analoga kontroller.
  • Den stora LED-panelen visar den interna temperaturen för snabb granskning.
  • Två modeller finns tillgängliga:
    • Endast värme– temperaturintervall från +20 °C till 60 °C
    • Värm och kyl– temperaturintervall på 5 °C till 60 °C
  • Rymmer 2 L flaskor i ett litet utrymme som sparar bänkutrymme.
  • Den innehåller två flyttbara hyllor och har ett inbyggt internt universaluttag för anslutning av andra instrument såsom små shakers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +15 °C till 60 °C
Typ Inkubator med uppvärmning och kylning
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C vid 37 °C
Vikt (engelska) 15 lb.
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Elektriska krav 50/60 Hz, 100/240 V
Spänning 100 till 240 V