Läs mer
Gilson™ Digital miniinkubator
Handla allt Gilson Produkter
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur +15 °C till 60 °C
Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C
Pluggtyp:
EU
Descrizione
- Digital Mini Incubator använder digitala temperaturkontroller för att ställa in och övervaka den interna kammartemperaturen med förbättrad noggrannhet jämfört med externa termometrar och analoga kontroller.
- Den stora LED-panelen visar den interna temperaturen för snabb granskning.
- Två modeller finns tillgängliga:
- Endast värme– temperaturintervall från +20 °C till 60 °C
- Värm och kyl– temperaturintervall på 5 °C till 60 °C
- Rymmer 2 L flaskor i ett litet utrymme som sparar bänkutrymme.
- Den innehåller två flyttbara hyllor och har ett inbyggt internt universaluttag för anslutning av andra instrument såsom små shakers.
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Pluggtyp | EU |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C |
| Typ | Inkubator med endast uppvärmning |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,5 °C vid 37 °C |
| Vikt (engelska) | 15 lb. |
| Vikt (metrisk) | 6.5 kg |
| Elektriska krav | 50/60 Hz, 100/240 V |
| Spänning | 100 till 240 V |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto