Läs mer
Fisherbrand™ Digital Mini Inkubator Uppvärmning och Kylning
Produktkod. 31703082 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31703082 20 L
1 options
Produktkod. 31703082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8235.00 SEK
    7496.67 SEK / Paket med 1
    Save 738.33 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kompakt digital mini-inkubator med exakt uppvärmning och kylning från -15 °C under omgivningstemperaturen till +60 °C
  • Fisherbrand Digitala inkubatorer har inställd digital temperaturkontroll för enkel och exakt drift utan externa termometrar eller manuell finjustering.
  • Efter att temperaturen ställts in värmer eller kyler inkubatorn omedelbart och kyler modellerna endast med realtidskammartemperatur som visas på den stora LED-panelen.
  • Med ett fotavtryck på 33,5 x 37 cm har miniinkubatorerna Fisherbrand stora inre kammare som kan förvara flaskor och flaskor upp till 2 L. Två justerbara hyllor och ett internt uttag för att driva utrustningen.
  • Digital temperaturkontroll
  • Personlig storlek, 33,5 x 37 cm, fotavtryck 20 L
  • Tar emot flaskor och flaskor upp till 2 L
  • Finns med kylning
Specifikationer
Noggrannhet 0.5°
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 20 L
Kammarmaterial ABS-plast
Typ av konvektion Mekanisk
Material ABS-plast
Antal platser 1
Antal hyllor 2
Pluggtyp EU
Relativ luftfuktighet 80%
Temperaturområde (metriskt) -15 °C från omgivningstemperatur till +60 °C
Typ Laboratorieinkubator
Temperaturnoggrannhet 0,5 °C
Temperaturupplösning 1 °C
Temperaturenhetlighet ±1,5 °C
Mått (L x B x H) 33.5 x 37 x 47.5 cm
Mått (LxBxH) Inredning 26 x 23.5 x 32.5 cm
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Spänning 230 V