Läs mer
Thermo Scientific™ Digitala minirotatorer
Produktkod. 16524622 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Höjd (engelska):
5,1 tum
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Höjd (engelska) Spänning Förpackningsstorlek
16524622 EU, Storbritannien, CN-kontakt 5,1 tum 230 V Varje
1 options
Produktkod. 16524622 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882008
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Standardpaketet inkluderar universell aluminium-plattform 88882105
Få exakt och effektiv provblandning
Ger smidig, exakt och orbital blandning av olika kärl i labbet
  • Hastighetsområde: 50– 500 rpm
  • Exakt hastighetskontroll:
  • ±1 rpm (≤100 rpm)
  • ±1 % (101–450 rpm)
  • Omloppsdiameter: 10mm
  • Max belastning upp till 4,5 kg
  • 2 timerlägen: Kontinuerlig, Timer
  • Flerplattformsval för att lasta kärl av alla storlekar i labben.
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Certifikat
cCSAus, CE, RoHS
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 10 mm
Roterande vinkel 0°
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm (≤ 100 rpm),± 1 % (101 till 500 rpm)
Hastighetsintervall 50 till 500 rpm
Spänning 230 V
Amperage 40 VA
Produkttyp Digital minirotator
Bärande kapacitet (engelska) 9.92 lb.
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE, RoHS
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (D x B x H) Inredning 383 x 284 x 130 mm (15,1 x 11,2 x 5,1 tum)
Mått (LxB) Plattform 310 x 284 mm (12,2 x 11,2 tum)
Mått (L x B x H) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 tum)
Höjd (engelska) 5,1 tum
Höjd (metrisk) 130 mm
Fraktvikt (engelska) 36.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 16.4 kg
Controllertyp LED
Modell Digital minirotator
Visa LED
Fuktighetsområde 20 % till 85 %
Timerintervall 1 min. till 99:59 tim., Kontinuerlig