Läs mer
SI Analytics™ Digital bärbar multiparametermätare
Produktkod. 15728287
Change view
Visningstyp:
Grafik, BW
Produktkod. Visningstyp
15728287 Grafik, BW
1 options
Produktkod. 15728287 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 2FD354
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
SI Analytics™ Digital Multi-Parameter Portable Meter har en enkel gjuten silikonknappsats som lätt kan rengöras med en mjuk borste under en vattenstråle.
  • Parametrar: pH, mV, O2 (mättnad, koncentration, partialtryck), ledningsförmåga (spec. motstånd, salthalt, TDS), temperatur, grumlighet
  • 1 universell mätkanal
  • Skyddsklass IP 67
  • Två fältanpassade vattentäta USB gränssnitt för anslutning av minnesstickor eller utvalda skrivare och för dataöverföring till PC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Information om datahantering Manuell, tidsstyrd datalogger
Beskrivning Mini USB-B-gränssnitt
Visningstyp Grafik, BW
Minne Manuell: 500 datamängder; Automatisk: 4500 datamängder
Modell Multi 3510 IDS SET4
Strömförsörjning 4 alkaliska batterier, USB