Läs mer
Fisherbrand™ Digital Multi-Tube Vortexer
Produktkod. 15559004 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Bana:
3,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
15559004 3,6 mm Varje
1 options
Produktkod. 15559004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51722.89 SEK
    22858.33 SEK / Paket med 1
    Save 28864.56 SEK
    55% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Fisherbrand™ Digital Multi-Tube Vortexer håller och blandar säkert upp till 50 prover samtidigt.
  • Kraftfull permanent motor med kontinuerlig drift ger tyst, skramlande blandning
  • Topplattan justeras längs två stolpar i rostfritt stål; avtagbar för enkel åtkomst till prover
  • Robust korrosionsbeständig bas i rostfritt stål
  • Sugkoppsfötter dämpar rörelser och förhindrar glidning
  • Bana: 5,3 mm
  • Mikroprocessorstyrd för exakta, repeterbara resultat
  • LED-display för hastighet och tid
  • Hastighetsområde: 500–2500 rpm (steg 25 rpm)
  • Programmerbar timer (1 sek. till 160 timmar.)
  • Tidsinställda eller kontinuerliga körningslägen
  • Pulseringsprogrammet kan användas i båda lägena
  • 2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3,6 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 500 till 2500 rpm
Spänning 230 V
Produkttyp Vortex-mixer
Inkluderar Skumställ för (50) 12 mm rör