Läs mer
Heathrow Scientific™ Digital orbital skakapparat
Produktkod. 15689415 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Bana:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
15689415 19 mm Varje
1 options
Produktkod. 15689415 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11080.00 SEK
    9289.46 SEK / Paket med 1
    Save 1790.54 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Fullpackad med avancerade designfunktioner som gör den till en mångsidig shaker för ett stort antal protokoll. Digital Orbital Shaker har ett hastighetsområde på 20 till 300 rpm i steg om 1 rpm.
  • 5 års garanti
  • No-stop elektronisk motoråterkoppling gör att enheten omedelbart kan anpassa sig till viktbelastningsförändringar och obalanserade belastningar för verkligt reproducerbara resultat
  • Lämplig för användning i inkubatorer (exkl. CO2) och kylrum inom angivet temperaturområde
  • Mjukstarts- och avstängningsfunktion vid högre hastigheter minskar spill från fulla kärl
  • En högviktsbelastning på 4,5 kg (10 lb.), med ett överbelastningsskydd urkopplat
  • Universell hi-lo-plattform och gummistropp gör att du kan skapa din egen hållarmatris för kärl av alla former och storlekar
  • Bakgrundsbelyst display är lätt att läsa.
  • Tid och hastighet kan ställas in separat
  • Mycket låg starthastighet för känslig provomrörning, med hög toppände och bra stabilitet för mer kraftfulla applikationer
  • Drivs av 12 VDC, inkluderar dubbelisolerad världsomspännande strömadapter, 110 V till 240 V, levereras med 4 olika kontakter för strömadapter
  • Underhållsfri motor och drivenhet med lång livslängd
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetsintervall 20 till 300 rpm
Spänning 110/240 V
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 40 °C
Produkttyp Digital orbital skakapparat
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA, ETL Interek, RoHS3, WEE
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 310 x 314 x 197 mm
Längd (engelska) Plattform 11 tum
Längd (metrisk) plattform 279 mm
Bredd (engelska) Plattform 11 tum
Bredd (metrisk) Plattform 279 mm
Modell Digital orbital skakapparat
Inkluderar Halkfri plattformsmatta av gummi, 8 bungee sladdar, universell nätadapter med 4 utbytbara pluggtyper
Timerintervall 0 till 49 timmar (1 sek. steg/kontinuerlig)