Läs mer
Velp Scientifica™ DLS Digital Ovehead Omrörare
Produktkod. 13598550 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
50 till 2000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet unitSize
13598550 50 till 2000 rpm Varje
1 options
Produktkod. 13598550 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F201A0155
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital omrörare med 40 Ncm vridmoment, digital display och timer som kan röra om upp till 25 l. Ger konstant hastighet även när viskositeten ändras. DLS Ovehead Omrörare erbjuder möjligheten till obevakad drift.
  • DLS guidar användaren genom en ljus och lättläst display. Alla huvudparametrar, inklusive inställt varvtal, verkligt varvtal, vridmoment och timer är synliga med en blick.
  • Instrumentet är även utrustat med en digital timer som kan ställas in upp till 999:59 minuter med automatisk avstängning.
  • DLS är en intuitiv omrörare som garanterar säkerhet med överbelastnings-, överströms- och överhettningsskydd.
  • Lätt att installera, resistent och med ett litet fotavtryck är DLS ditt bästa val för prover med medelhög viskositet.
  • VELP DLS säkerställer en mjuk start och kraftig omrörning även vid maximal hastighet!
  • DLS kan nå hastigheter på 2000 rpm och röra upp till 25 liter. Enheten kan hantera medelhög viskositet, med maximalt 25 000 mPa *s .
  • Dessutom erbjuder DLS ett återkopplingssystem, som säkerställer konstant hastighet även vid varierande viskositet.
  • Den lätta chucken är lätt att stänga och kan ta emot axlar med upp till 10 mm diameter och kräver inget verktyg.
  • DLS är designad för att erbjuda en lång livslängd även under utmanande driftsförhållanden.
  • Den speciella teknopolymerstrukturen och IP 40 garanterar god kemikaliebeständighet och speciell hantering, och är bland de lättaste på marknaden.
  • Den robusta motorn garanterar kontinuerlig drift under åren, utan extra underhållskostnader.
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Kapacitet 25 L
Visa LCD
Spänning 80/230 V
Wattal 120 w
Mått (L x B x H) 196 x 80 x 215 mm
Höjd (metrisk) 215 mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Elektriska krav 80/230 V, 50/60 Hz, 120 W
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CEI EN 60529, IP 40
Chuck storlek 1 till 10 mm
Material Teknopolymer Epoximålad aluminiumlegering
Modell DLS
Skyddsklass IP40
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Vridmoment 40 Ncm
Viskositet 25 000 mPas
Vikt (metrisk) 2.5 kg