Läs mer
Velp Scientifica™ DLH Digital Overhead Omrörare
Produktkod. 11782114 Handla allt Velp Produkter
Change view
Hastighet:
50 till 2000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
11782114 50 till 2000 rpm Varje
1 options
Produktkod. 11782114 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F201A0157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11835.00 SEK
    9204.35 SEK / Paket med 1
    Save 2630.65 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Digital omrörare med 80 Ncm vridmoment, digital display och timer som kan röra om upp till 40 L. DLH Digital Overhead Omrörare erbjuder möjligheten till obevakad drift.
Ger konstant hastighet även när viskositeten ändras. Velp Scientifica™ DHL Overhead Omrörare är för medium/hög viskositet och erbjuder möjlighet till obevakad drift.
  • DLH guidar användaren genom en ljusstark och lättläst display. Alla huvudparametrar, inklusive inställt varvtal, verkligt varvtal, vridmoment och timer är synliga med en blick.
  • Instrumentet är även utrustat med en digital timer som kan ställas in upp till 999:59 minuter med automatisk avstängning.
  • DLH är en intuitiv omrörare som garanterar säkerhet med överbelastnings-, överströms- och överhettningsskydd.
  • Lätt att installera, resistent och med ett litet fotavtryck är DLH ditt bästa val för prover med medelhög viskositet.
  • VELP DLH säkerställer en mjuk start och kraftig omrörning även vid maximal hastighet.
  • DLH kan nå hastigheter på 2000 rpm och röra upp till 40 liter . Enheten kan hantera medelhög viskositet, med maximalt 50 000 mPas.
  • Dessutom erbjuder DLH ett återkopplingssystem, som säkerställer konstant hastighet även vid varierande viskositet.
  • Den lätta chucken är lätt att stänga och kan ta emot axlar med upp till 10 mm diameter och kräver inget verktyg.
  • DLH är designad för att erbjuda en lång livslängd även under utmanande driftsförhållanden.
  • Den speciella teknopolymerstrukturen och IP 40 garanterar god kemikaliebeständighet och speciell hantering, och är bland de lättaste på marknaden.
  • Den robusta motorn garanterar kontinuerlig drift under åren, utan extra underhållskostnader.
Specifikationer
Hastighet 50 till 2000 rpm
Kapacitet 40 L
Visa LCD
Spänning 110/230 V
Wattal 190 w
Mått (L x B x H) 196 x 80 x 230 mm
Höjd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Elektriska krav 110/230 V, 50/60 Hz, 190 W
Frekvens 50/60 Hz
Certifikat och efterlevnad CEI EN 60529, IP 40
Chuck storlek 1 till 10 mm
Beskrivning Endast omrörare - bas, stav, bosshead och paddlar säljs separat
Material Teknopolymer Epoximålad aluminiumlegering
Modell DLH
Skyddsklass IP40
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
Vridmoment 80 Ncm
Viskositet 50 000 mPas
Vikt (metrisk) 3 kg