Läs mer
ATAGO™ Digital pH-mätare DPH-2
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enkel att använda
- Kompakt och bärbar
- IP67 vattentät
- Automatisk temperaturkompensationsmekanism som fungerar från 0 °C till 50 °C.
- Tillämpningar inkluderar kontroll av livsmedels- och dryckesproduktion, bryggning och jäsning, jord och hydrokultur, skäroljor, alkaliska tvättvätskor och andra lösliga lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (pH) | ±0,1 |
| För användning med (applikation) | Mat- och dryckesproduktionskontroll, bryggning och jäsning, jord och hydroponik, skäroljor, alkalisk tvättvätskor och andra lösliga lösningar |
| Område (pH) | 0 till 14 |
| IP-betyg | IP67 |
| Modell | DPH-2 |
| Strömförsörjning | LR44 klockbatteri (x4) |
| Upplösning | 0.1 pH |
| Temperaturkompensation | 0,0 °C till 50,0 °C |