Beskrivning
Thermo Scientific™ digital plattformsvagga, ger mjuka rörelser för att blanda prover. Utformad för hybridisering, blotting och färgning eller avfärgning av geler.
- Digital visning av hastighet och tid
- Hastighetsområde: 1– 70 rpm
- Enkel justerbar gungvinkel: 1°- 48°(± 24°)
- Exakt hastighetskontroll:
- ±1 rpm≤ 50 rpm
- ±2 rpm > 50 rpm
- Timerintervall: Kontinuerlig, 1s - 9999mins
- Dubbel plattform som tillval för ökad kapacitet.
- Lastkapacitet: 8 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Gungvinkel | 1° till± 24° (48° ) |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 8 kg |
| Hastighetskontroll noggrannhet | ±1≤ 50 rpm,± 2 >50 rpm |
| Hastighetsintervall | 1 till 70 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V |
| Spänning | 100/240 V |
| Amperage | 0,1 A |
| Produkttyp | Digital Platform Rocker |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Pluggtyp | EU, Storbritannien, CN-kontakt |
| Visa mer |