Läs mer
Cole-Parmer™ Digital tryckmätare
Produktkod. 15247948 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Tryckområde:
-15 till 100psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tryckområde Förpackningsstorlek
15247948 -15 till 100psi Varje
1 options
Produktkod. 15247948 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 6895025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    872.00 SEK
    639.84 SEK / Paket med 1
    Save 232.16 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Mycket exakta, billiga digitala mätare lämpliga för många applikationer och industrier. Cole-Parmer™ Digital tryckmätare har en stor LCD-skärm för enkel läsbarhet.
  • Designad för användning i många applikationer och industrier:
    • Lufttrycksmätning inom marin och dykning
    • Filtrering
    • Mätning av kompressor och pneumatisk regulator
    • Laboratorievakuum och tryckmätning
    • Flyg och försvar
    • Allmän OEM-användning där luft eller kompatibla gaser används och mässing kan användas.
  • Mycket exakt
  • Kostnadseffektivt
  • Fyrsiffrig 1/2tum. LCD display
    • psi
    • bar
    • mPA
    • kg/cm 2
  • Mätarna har en 1 3/4 tum. (44,5 mm) urtavla och finns i tre stilar:
    • 0 till 145psi i 1/8in. eller 1/4 tum. NPT(M)-anslutning
    • Vakuum till 100psi på 1/8in. NPT(M)-anslutning.
Specifikationer
Batteritid 1 år
Batterityp En 3V litium (ingår)
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
Anslutningstyp NPT: 1/8
Beskrivning Vakuum till 100psi
Urtavla storlek (engelska) 1,75 tum
Urtavla storlek (metrisk) 45 mm
För användning med (applikation) Luft och kompatibla gaser
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C till 55 °C
Våta delar Mässing
Noggrannhet 1 % fullskalig
Visningstyp LCD
Tryckområde -15 till 100psi
Produkttyp Digital tryckmätare