Läs mer
Scientific Industries Digital QuadMag Genie
Produktkod. 16607672
Pluggtyp:
EU
brittisk
Produktkod. 16607672
Brand: Scientific Industries SI5256
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En kraftfull magnetomrörare med flera lägen designad för höghastighetsapplikationer.
  • Ger upp till fyra positioner omrörning
  • Kraftfull magnet och motor erbjuder exceptionell magnetisk kraft
  • Kan röra om upp till 2 L varje position
  • Ger jämn omrörning för att undvika stänk och förbättra kontrollen över spinnstången
  • Hastighetsratt från 250 - 1300 rpm
Specifikationer
Hastighet 250 till 1300 rpm
Omrörningspositioner 4
Kapacitet 2 L/position
Visa LCD
Spänning 230 V
Wattal 115 w
Mått (L x B) 310 x 305 mm
Höjd (engelska) 5,1 tum
Höjd (metrisk) 130 mm
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 310 mm
Toppplattans längd (engelska) 30,08 cm
Toppplattans längd (metrisk) 305 mm
Toppplattans yta (engelska) 12 x 12 tum.
Toppplattans yta (metrisk) 305 x 305 mm
Toppplattans bredd (engelska) 30,08 cm
Toppplattans bredd (metrisk) 305 mm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 305 mm
Amperage 0,5 A
Frekvens 50 Hz
Pluggtyp EU
Certifikat och efterlevnad CE
Garanti och serviceerbjudande 2 år delar och arbete
Färg Vit, Grå
Controllertyp Digital knappsats
Beskrivning Digital QuadMag Genie
Inkluderar Digital QuadMag Genie levereras med en halkfri kudde för att placeras under behållaren som ska röras om.
Material ABS/polykarbonat termoplastharts
Modell 230 V, Europeisk kontakt
Motortyp Skuggad stolpe
Hastighetskontroll Ökar långsamt hastigheten för att undvika stänk och förbättra kontrollen över spinnstången.
Timer 1 till 99 min. eller kontinuerligt
Typ Digital 4-positions magnetomrörare
Vikt (engelska) 6.6 lb.
Vikt (metrisk) 2.99 kg
Fraktvikt (engelska) 9 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.08 kg