Läs mer
Brannan™ Digital Quick-Set Max Min termometer
Produktkod. 17371580
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17371580 -20 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 17371580 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 12/430/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 SEK
    166.22 SEK / Paket med 1
    Save 35.78 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-10-2026
Studie och robust uppdaterad max min termometer som kombinerar analog stil med digital LCD-display för ökad noggrannhet och läsbarhet
  • Brannan unik design
  • Trippeldisplay visar samtidigt max, minimum och aktuell temperatur
  • Idealiskt instrument för att övervaka temperaturen effektivt
  • Hög noggrannhet
  • Område -20 till +50 grader C/F (växlingsbar)
  • Tydlig, lättläst LCD
  • Hängkrok
  • Dubbel skala° C &° F
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, RoSH och WEEE
Visa mått 53 x 15 mm
För användning med (applikation) Att berätta maximal, aktuell och lägsta temperatur samtidigt
Höjd (engelska) 8,19 tum.
Höjd (metrisk) 20.8 cm
Längd (metrisk) 7 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 0.37 lb.
Längd (engelska) 2,75 tum
Beskrivning Vitt
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Kalibrerad Ja
Batteritid 2 år
Batterityp 1 x AAA
Noggrannhet ±1 °C
Indelning 0,1 °C
Visa LCD
Bredd (metrisk) 7.8 cm