Läs mer
Thermo Scientific™ Digitala vaggor
Produktkod. 16594612 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Spänning:
230 V
Produktkod. Pluggtyp Spänning
16594612 EU, Storbritannien, CN-kontakt 230 V
1 options
Produktkod. 16594612 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882002
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Standardpaketet innehåller gummimatta med gropar 88882101 x 1, gummilist 88882103 (6EA)
Blanda prover noggrant och effektivt
Digital display med stor plattform, exakt hastighetskontroll och snabb vinkeljustering för enkel provomrörning
  • Digital visning av hastighet och tid
  • Hastighetsområde: 1– 70 rpm
  • Lätt justerbar gungvinkel: 1°- 15°
  • Exakt hastighetskontroll:
  • ±1 rpm≤ 50 rpm
  • ±2 rpm > 50 rpm
  • Max belastning upp till 4,5 kg
  • Brickans storlek passar 6 x brunnsplattor
  • Timerintervall: Kontinuerlig eller 1 sek till 9999 min
  • Valfri halkfri gummimatta är utformad för att bära plattor, skålar, kulturflaskor och påsar
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Certifikat
cCSAus, CE, RoHS
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 1 till 15°
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm (≤ 50 rpm),± 2 rpm (> 50 rpm)
Hastighetsintervall 1 till 70 rpm
Elektriska krav 100/240 V
Spänning 230 V
Amperage 0,1 A
Produkttyp Digital vagga
Bärande kapacitet (engelska) 9.92 lb.
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE, RoHS
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Temperaturkontroll Digital
Frekvens 50/60 Hz
Material Plattform i rostfritt stål
Mått (D x B x H) Inredning 390 x 292 x 206 mm (15,4 x 11,5 x 8,1 tum)
Mått (LxB) Plattform 322 x 282 mm (12,7 x 11,1 tum)
Mått (L x B x H) 487 x 387 x 354 mm (19,2 x 15,2 x 13,9 tum)
Höjd (engelska) 13,9 tum
Höjd (metrisk) 354 mm
Fraktvikt (engelska) 29.8 lb.
Fraktvikt (metrisk) 13.5 kg
Controllertyp LED
Modell Digital vagga
Visa LED
Fuktighetsområde 20 % till 85 %
Inkluderar Bricka med matta med gropar x 1, gummiremsa x 6, Användarmanual x 1, EU-kontakt x 1, UK-kontakt x 1, CHN-kontakt x 1
Plattform stil Bricka
Timerintervall 1 sek. till 9999 min., Kontinuerlig
Garanti och serviceerbjudande 2 år