Läs mer
TFA Dostmann Digital termohygrometer med komfortnivå
Produktkod. 17951312
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +50 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
17951312 -10 °C till +50 °C
1 options
Produktkod. 17951312 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 30.5053.02
Beräknad leverans: 03-12-2026
Denna digitala termohygrometer är idealisk för att övervaka rumsklimatet. Den särskilt lilla och kompakta enheten tar knappt någon plats och kan fästas på många ytor med den självhäftande dynan. Du kan enkelt hålla ett öga på rumstemperatur och luftfuktighet.
Denna termohygrometer från TFA är idealisk för att övervaka rumsklimatet. Den särskilt lilla och kompakta enheten tar knappt någon plats och kan enkelt fästas på många ytor med den självhäftande dynan. Alternativt kan du använda det medföljande stativet. Du kan enkelt hålla koll på rumstemperatur och luftfuktighet och reglera den genom riktad uppvärmning och ventilation. På så sätt skapar du en bekväm och hälsosam livsmiljö och sparar till och med på uppvärmningskostnaderna.
  • För ett hälsosamt inomhusklimat
  • Övervakning av inomhustemperatur och luftfuktighet
  • Smiley för komfortnivå
  • Smidig att fästa med självhäftande folie och stativ
  • Extra liten och kompakt
Specifikationer
Typ Digital termohygrometer
Fuktighetsområde 10 till 99 %
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +50 °C