Läs mer
TFA Dostmann Digital termo-hygrometer
Produktkod. 16436840
Change view
Fuktighetsområde:
20 till 95 %
Produktkod. Fuktighetsområde
16436840 20 till 95 %
1 options
Produktkod. 16436840 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 30.5027.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.93 SEK
    120.18 SEK / Paket med 1
    Save 9.75 SEK
    7% Av
I lager
Denna moderna ultraplatta blanka digitala termohygrometer är ett idealiskt instrument för att övervaka inomhusklimatet. Du kan enkelt hålla koll på temperatur och luftfuktighet. Om en smiley-ikon visas är värdena idealiska. De högsta och lägsta värdena lagras och visas med en knapptryckning.
Minst två tredjedelar av en persons liv spenderas inomhus. Huruvida vi trivs bra och bekvämt hemma beror till stor del på kvaliteten på inomhusluften. Rum som är för fuktiga gynnar mögeltillväxt, men alltför torr luft kan vara skadligt för vår hälsa och även husdjur, växter, trägolv och antika möbler kommer att drabbas. Denna moderna ultraplatta blanka termohygrometer är ett idealiskt instrument för att övervaka inomhusklimatet. Du kan enkelt hålla ett öga på temperatur och luftfuktighet och reglera den genom att noggrant värma och ventilera när värdena ligger utanför komfortzonen. Detta skapar en trevlig och hälsosam boendemiljö och sparar till och med på uppvärmningskostnaderna. Om en smiley-ikon visas är värdena idealiska. De högsta och lägsta värdena lagras och visas med en knapptryckning.
  • För ett hälsosamt inomhusklimat
  • Övervakning av inomhustemperatur och luftfuktighet
  • Max.-min. värden
  • Med Smiley som komfortnivåindikator
  • Ultraplatt, högblank design
Specifikationer
Typ Digital termohygrometer
Fuktighetsområde 20 till 95 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C