Läs mer
TFA Dostmann Digital termo-hygrometer
Produktkod. 17901662
Produktkod. 17901662 Leverantör TFA Dostmann Leverantörsnummer 30.5031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.21 SEK
    126.46 SEK / Paket med 1
    Save 40.75 SEK
    24% Av
I lager
Den digitala termohygrometern är ett idealiskt mätinstrument för att övervaka inomhusklimatet. Den visar rumstemperaturen samt max- och minimivärden. Dessutom visas tid eller datum, samt ett väckningslarm med snoozefunktion kan ställas in.
Människor tillbringar minst två tredjedelar av sin livstid inomhus. Om vi trivs och trivs där beror till stor del på kvaliteten på luften i rummet. Den digitala termohygrometern är ett idealiskt mätinstrument för att övervaka inomhusklimatet. Du kan enkelt hålla koll på rumstemperatur och luftfuktighet och reglera dem genom riktad uppvärmning och ventilation. På så sätt kan du skapa en bekväm och hälsosam livsmiljö och till och med spara på uppvärmningskostnaderna. Maximi- och minimivärden under en självvald period kan hämtas. Dessutom visar termohygrometern tid eller datum, samt ett väckningslarm med snoozefunktion för en skonsam väckning. Den omkopplingsbara timsignalen kan alltid påminna dig om timmen.
  • Övervakning av inomhustemperatur och luftfuktighet
  • För ett hälsosamt inomhusklimat
  • Max.-min. värden
  • Tid och kalender
  • Larm och timsignal
Specifikationer
Typ Digital termohygrometer