Läs mer
Karl Hecht™ Digital termometer
Beskrivning
- Förlängningskabel: 100 cm.
- Metallprob: 10 cm.
- Längd på metallproben och handtaget: 19 cm
- Temperaturmätningsområde: -50 °C till +260 °C.
- Temperaturupplösning på display: 0,1 °C till 0,5 °C.
- LCD-skärm.
- Valbar för Celsius eller Fahrenheit.
- Justerbara långa eller korta mätcykler.
- Maximal-minimum display med temperatur, programmerbar.
- Låg batterisignalindikering.
- Nedräkningstimer 99 timmar, 59 min.
- Komplett med batteri och bruksanvisning.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 1,5V AAA-batteri och bruksanvisning |
| Längd (metrisk) kabel | 100 cm |
| Längd (metrisk) sond | 13 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Upplösning | ±0,1 °C mellan− 19,9 °C och 199,9 °C, annars,± 1 °C |
| Visa | LCD-skärm |