Läs mer
Fisherbrand™ Digitala termometrar med rostfritt stålsond på kabel
Produktkod. 11715843 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
-50 °C till +260 °C
-50 °C till +300 °C
0 °C till 200 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +302 °F
-58 °F till +500,8 °F
-58 °F till +572 °F
32 °F till 392 °F
Noggrannhet:
±1 °C
±1 °C från -20 °C till +100 °C
±1 °C mellan -30 till 150 °C, annars± 2 °C
±2 °C
Längd (metrisk) kabel:
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304,8 cm
305 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Noggrannhet Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11715843 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±1 °C 305 cm Varje
15243986 -50 °C till +260 °C -58 °F till +500,8 °F ±1 °C 304,8 cm Varje
11749725 -50 °C till +150 °C -58 °F till +302 °F ±1 °C mellan -30 till 150 °C, annars± 2 °C 45,72 cm Varje
11779725 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±1 °C från -20 °C till +100 °C 73,7 cm Varje
11729735 0 °C till 200 °C 32 °F till 392 °F ±2 °C 106,6 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11715843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00 SEK
    496.36 SEK / Paket med 1
    Save 79.64 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättlästa digitala termometrar är kompakta att hålla i handen eller montera på väggen i begränsade utrymmen
Lättlästa digitala termometrar är kompakta att hålla i handen eller montera på väggen i begränsade utrymmen. Fisher Scientific™ Digital termometer med rostfritt stålsond är kemiskt resistent mot de flesta syror, baser och lösningsmedel och kan användas för att mäta temperaturen på gaser, vätskor, livsmedel och andra halvfasta ämnen.
  • Modellerna 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 och 14-648-46 har larm som kan ställas in för att uppmärksamma användaren på temperaturer som överstiger börvärdena
  • Vissa modeller (som 15-077-16 och -15) har specialfunktioner som skriver ut temperatur, högt/lågt minne och tid på dygnet; 15-077-29 termometer har ytterligare timerlarm
  • För en termometer i miniatyrstorlek, se modell 15-077-32
För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och piercingprover. Vattentäta termometrar (modellerna 15-077-9E, -9D och 14-648-46) är idealiska för våtlabb, tvättutrymmen och utomhusapplikationer inom jordbruks-, petrokemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
För användning med (applikation) Våtlabb, sköljområden och utomhusapplikationer inom jordbruks-, petrokemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin
Inkluderar Sugkopp, magneter, Velcro™ , spårbart certifikat och 1,5V Silveroxidbatteri
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 5 tum
Längd (metrisk) kabel 305 cm
Längd (metrisk) sond 12.7 cm
Material Rostfritt stål
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 2 oz.
Vikt (metrisk) 56.6 g
Produkttyp Spårbar digital termometer med sond
Längd (engelska) 4,75 tum.
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm