Läs mer
Fisherbrand™ Digitala termometrar med rostfritt stålsond på kabel
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Lättlästa digitala termometrar är kompakta att hålla i handen eller montera på väggen i begränsade utrymmen. Fisher Scientific™ Digital termometer med rostfritt stålsond är kemiskt resistent mot de flesta syror, baser och lösningsmedel och kan användas för att mäta temperaturen på gaser, vätskor, livsmedel och andra halvfasta ämnen.
- Modellerna 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 och 14-648-46 har larm som kan ställas in för att uppmärksamma användaren på temperaturer som överstiger börvärdena
- Vissa modeller (som 15-077-16 och -15) har specialfunktioner som skriver ut temperatur, högt/lågt minne och tid på dygnet; 15-077-29 termometer har ytterligare timerlarm
- För en termometer i miniatyrstorlek, se modell 15-077-32
För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och piercingprover. Vattentäta termometrar (modellerna 15-077-9E, -9D och 14-648-46) är idealiska för våtlabb, tvättutrymmen och utomhusapplikationer inom jordbruks-, petrokemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelska) Sond | 0,25 tum |
| För användning med (applikation) | Övervakning av vätskor, luft/gas eller halvfasta ämnen i vattenbad, kylar, frysar, inkubatorer och tankar |
| Inkluderar | Sond i rostfritt stål, AAA-batteri |
| Längd (engelska) Kabel | 42 tum. |
| Längd (engelska) Sond | 8,5 tum |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 106,6 cm |
| Längd (metrisk) sond | 21 cm |
| Material | Plast |
| Visa mer |