Läs mer
Fisherbrand™ Digitala termometrar med rostfritt stålsond på kabel
Produktkod. 11749725 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
-50 °C till +260 °C
-50 °C till +300 °C
0 °C till 200 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +302 °F
-58 °F till +500,8 °F
-58 °F till +572 °F
32 °F till 392 °F
Noggrannhet:
±1 °C
±1 °C från -20 °C till +100 °C
±1 °C mellan -30 till 150 °C, annars± 2 °C
±2 °C
Längd (metrisk) kabel:
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304,8 cm
305 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Noggrannhet Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
11749725 -50 °C till +150 °C -58 °F till +302 °F ±1 °C mellan -30 till 150 °C, annars± 2 °C 45,72 cm Varje
15243986 -50 °C till +260 °C -58 °F till +500,8 °F ±1 °C 304,8 cm Varje
11715843 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±1 °C 305 cm Varje
11779725 -50 °C till +300 °C -58 °F till +572 °F ±1 °C från -20 °C till +100 °C 73,7 cm Varje
11729735 0 °C till 200 °C 32 °F till 392 °F ±2 °C 106,6 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11749725
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lättlästa digitala termometrar är kompakta att hålla i handen eller montera på väggen i begränsade utrymmen
Lättlästa digitala termometrar är kompakta att hålla i handen eller montera på väggen i begränsade utrymmen. Fisher Scientific™ Digital termometer med rostfritt stålsond är kemiskt resistent mot de flesta syror, baser och lösningsmedel och kan användas för att mäta temperaturen på gaser, vätskor, livsmedel och andra halvfasta ämnen.
  • Modellerna 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 och 14-648-46 har larm som kan ställas in för att uppmärksamma användaren på temperaturer som överstiger börvärdena
  • Vissa modeller (som 15-077-16 och -15) har specialfunktioner som skriver ut temperatur, högt/lågt minne och tid på dygnet; 15-077-29 termometer har ytterligare timerlarm
  • För en termometer i miniatyrstorlek, se modell 15-077-32
För användning i kyvetter, jord, inkubatorer, petroleumprodukter och piercingprover. Vattentäta termometrar (modellerna 15-077-9E, -9D och 14-648-46) är idealiska för våtlabb, tvättutrymmen och utomhusapplikationer inom jordbruks-, petrokemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
För användning med (applikation) Mätning av temperatur i vätskor, luft/gas och halvfasta ämnen
Inkluderar Silveroxidbatteri, sonde i rostfritt stål
Längd (engelska) Kabel 18 tum
Längd (engelska) Sond 16,9 cm
Längd (metrisk) 100 mm
Längd (metrisk) kabel 45,72 cm
Längd (metrisk) sond 17 cm
Material Rostfritt stål
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 20 g
Produkttyp Spårbar digital termometer med sond
Längd (engelska) 4 tum
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C mellan -30 till 150 °C, annars± 2 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm