Läs mer
Fisherbrand™ Digitala termometrar med rostfritt stålsond på kabel
Produktkod. p-200568 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
-50 °C till +260 °C
-50 °C till +300 °C
0 °C till 200 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +302 °F
-58 °F till +572 °F
32 °F till 392 °F
−58 °F till +500,8 °F
Noggrannhet:
±1 °C
±1 °C från -20 °C till +100 °C
±1 °C mellan -30 till 150 °C, annars± 2 °C
±2 °C
Längd (metrisk) kabel:
45,72 cm
73,7 cm
106,6 cm
304,8 cm
305 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15243986
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lättlästa digitala termometrar är kompakta att hålla i handen eller montera på väggen i begränsade utrymmen
Lättlästa digitala termometrar är kompakta att hålla i handen eller montera på väggen i begränsade utrymmen. Fisher Scientific™ Digital termometer med rostfritt stålsond är kemiskt resistent mot de flesta syror, baser och lösningsmedel och kan användas för att mäta temperaturen på gaser, vätskor, livsmedel och andra halvfasta ämnen.
  • Models 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 and 14-648-46 have alarm that can be set to alert user to temperatures that exceed setpoints
  • Some models (such as 15-077-16 and -15) have special features that print temperature, high/low memory and time of day; 15-077-29 thermometer has additional timer alarms
  • For a miniature-size thermometer, see model 15-077-32
For use in cuvets, soil, incubators, petroleum products and piercing food samples. Waterproof thermometers (models 15-077-9E, -9D and 14-648-46) are ideal for wet labs, wash-down areas and outdoor applications in the agricultural, petrochemical, food, and pharmaceutical industries.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0.12 in.
Mått (L x B x H) 4 x 2 x 0.5 in. (10.16 x 5.1 x 1.3 cm)
För användning med (applikation) Wet labs, wash down areas and outdoor applications in the agricultural, petrochemical, food and pharmaceutical industries
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Inkluderar AAA battery
Längd (engelska) Kabel 120 in.
Längd (engelska) Sond 7.25 in.
Längd (metrisk) 102 mm
Längd (metrisk) kabel 304,8 cm
Längd (metrisk) sond 18.41 cm
Material Plastic
Upplösning 0.1°C
Bredd (engelska) 2 in.
Produkttyp Traceable Digital Thermometer w/Probe
Längd (engelska) 4 in.
Max. Temperatur (engelska) 500.8°F
Max. Temperatur (metrisk) 260°C
Min. Temperatur (engelska) -58°F
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (engelska) −58 °F till +500,8 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +260 °C
Kalibrerad Yes
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 5.1 cm