Läs mer
TFA Dostmann Digital timer och stoppur 99 timmar
Beskrivning
Som en digital timer är 99HOURS lösningen. Med 99HOURS har du tre förinställda tider direkt på skärmen. Du kan snabbt återaktivera den med bara ett tryck. Förlarmet kan också vara användbart i vissa situationer. Du kan ställa in den efter dina behov. Om du till exempel ställer in den på en minut ljuder ett alarm en minut innan tiden går ut. Perfekt för dig som gillar att vara förberedd i god tid. Denna timer har två volymnivåer att välja mellan eller så kan du stänga av ljudet helt. Då lyser endast LED-varningslampan som ett visuellt larm. Om timern inte stoppas visar den förfluten tid. Med en maximal gångtid på 99 timmar och 59 minuter täcker denna timer en tidsperiod på över fyra dagar till en sekund. Få knappar, många funktioner, robust plasthölje. Utrustad med magnet, stativ och hängögla kan du alltid hitta en praktisk plats för den. Det enda andra du behöver är två AAA-batterier.
- Timer för nedräkning och nedräkning
- Minnesfunktion (3 gånger)
- 3 volymnivåer (högt, normalt, av)
- LED larmljus
- Visning av förfluten tid
- Förlarm (fritt justerbart)
- Timmar/minuter och minuter/sekunder visas
- Upp till 99 h/59 min eller 99 min/59 s
- Med magnet för fixering, upphängning av skåra eller bordsstativ
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital timer |
| Tidsintervall | 99 timmar. 59 min 59 sek |
| Larm | Hörbar |
| Visa | LCD |
| Batterityp | 2 x 1,5 V AAA |
| Färg | Vitt |
| Vikt (metrisk) | 70 g |