Läs mer
TFA Dostmann Digital timer och stoppur med aluminiumyta
Visa:
LCD
Beskrivning
Denna digitala timer med stoppur är din perfekta följeslagare i vardagen. Det kan ge dig det perfekta frukostägget, tajma dina träningspass eller hjälpa dig med tidshantering på jobbet. Dess stora display är inramad av en högkvalitativ aluminiumfront och är lätt att läsa. Tack vare sin praktiska magnet kan du snabbt och enkelt fästa timern på metallytor eller ställa in den med hjälp av stativet.
- Front av högkvalitativ aluminium
- Stor display
- Med monteringsmagnet och stativ
- Max. tidsinställning: 99 min, 59 sek
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital timer |
| Tidsintervall | 99 min. 59 sek. |
| Larm | Hörbar |
| Visa | LCD |
| Batterityp | 1 x 1,5 V AAA |
| Färg | Silver |
| Vikt (metrisk) | 70 g |